Saltar a
24-6770
Pyrophosphoric acid
SAJ first grade, ≥90.0%
Sinónimos:
Diphosphoric acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(HO)2P(O)OP(O)(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
177.98
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-574-0
MDL number:
Assay:
≥90.0%
Form:
solid
Grade:
SAJ first grade
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
SAJ first grade
assay
≥90.0%
form
solid
availability
available only in Japan
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/H4O7P2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
InChI key
XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrophosphoric acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)