Documentos clave
24-5570
Sigma-Aldrich
Potassium stearate
CP
Sinónimos:
Octadecanoic acid potassium salt, Stearic acid potassium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)16COOK
Peso molecular:
322.57
Código UNSPSC:
12352300
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
CP
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
temp. de almacenamiento
15-25°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gerardo Alvarez-Rivera et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 37-44 (2016-03-08)
The stability and photochemical transformations of cosmetic preservatives in topical applications exposed to UV-light is a serious but poorly understood problem. In this study, a high throughput extraction and selective method based on pressurized liquid extraction (PLE) coupled to gas