24-4460
Potassium cyanide
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Productos recomendados
grade
SAJ first grade
assay
≥95.0%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
11.5 (20 °C, 20 g/L)
mp
634 °C (lit.)
SMILES string
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
InChI key
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
supp_hazards
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Certificados de análisis (COA)
¿Necesita un COA de muestra?
Esto es un Certificado de análisis (COA) de muestra y es posible que no represente un lote de fabricación reciente para este producto específico.