24-4260
Potassium carbonate
SAJ first grade, ≥99.5%
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Ensayo
≥99.5%
Formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
pH
11.0-13.0 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?