24-4120
Potassium bisulfate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinónimos:
Potassium hydrogen sulfate
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Ensayo
≥98.0%
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
mp
214 °C (lit.)
densidad
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?