Documentos clave
24-3855
Sigma-Aldrich
Ponceau 3R stain solution
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
disponibilidad
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Idoneidad
for electrophoresis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pushpa Patel et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 7, 10-10 (2009-02-10)
Hydrogen sulphide is a gas signalling molecule which is produced endogenously from L-cysteine via the enzymes cystathionine beta-synthase (CBS) and cystathionine gamma-lyase (CSE). The possible role of hydrogen sulphide in reproduction has not yet been fully investigated. It has been