24-1640
L-Phenylalanine
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Clave InChI
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Categorías relacionadas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?