21-0130
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt
SAJ first grade
Sinónimos:
Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, Sodium 1,3,6-naphthalenetrisulfonate tribasic
About This Item
Fórmula lineal:
C10H5(SO3Na)3
Peso molecular:
434.31
Código UNSPSC:
41100000
grado
SAJ first grade
disponibilidad
available only in Japan
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?