Documentos clave
19-1190
Sigma-Aldrich
May-Gruenwald′s stain solution
Sinónimos:
May-Grünwald Stain
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
Formulario:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
For use in the differential staining of cellular elements of blood
Nota de preparación
Prepared with non-polychromed (non-oxidized) methylene blue and eosin Y.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)