18-0800
Lead(II) nitrate
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Lead dinitrate
About This Item
grado
SAJ first grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lead
disponibilidad
available only in Japan
mp
470 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Clave InChI
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?