13-1580
Hydriodic acid
JIS special grade, 55.0-58.0%
Sinónimos:
Hydriotic acid
About This Item
Productos recomendados
grade
JIS special grade
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
55.0-58.0%
bp
127 °C (lit.)
SMILES string
I
InChI
1S/HI/h1H
InChI key
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?