13-1520
Hydrazine monohydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinónimos:
Hydrazinium hydroxide
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
5 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥98.0%
Formulario
liquid
lim. expl.
99.99 %
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
pH
10.6-10.7 (10 g/L)
bp
120.1 °C (lit.)
mp
−51.7 °C (lit.)
densidad
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
Clave InChI
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?