Merck
09-1400
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt tetrahydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt
About This Item
Fórmula lineal:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2Mg · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
430.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
grado
SAJ special grade
Ensayo
≥99.0%
disponibilidad
available only in Japan
cadena SMILES
O=C(CN(CCN(CC(O[Na])=O)CC(O[Na])=O)C1)O[Mg]OC1=O.C
InChI
1S/C10H16N2O8.CH4.Mg.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);1H4;;;/q;;+2;2*+1/p-4
Clave InChI
GWHGOZUTJQPIGV-UHFFFAOYSA-J
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)