07-4820
Dimethyl sulfate
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
4.3 (vs air)
presión de vapor
0.7 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
923 °F
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.386 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
densidad
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
Clave InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?