Merck
07-2200
Sigma-Aldrich
Diclorometano
JIS 300, ≥99.5%, for residue analysis
Sinónimos:
Cloruro de metileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
EC Number:
MDL number:
grade
for residue analysis
agency
JIS 300
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.5%
autoignition temp.
1223 °F
contains
methanol as stabilizer
expl. lim.
22 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)