05-1560
Disulfuro de carbono
CP
About This Item
Productos recomendados
grade
CP
vapor density
2.67 (vs air)
form
liquid
autoignition temp.
212 °F
expl. lim.
50 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
density
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
-22.0 °F
flash_point_c
-30 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)