Saltar a
03-4720
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinónimos:
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
220.35
EC Number:
204-881-4
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1911640
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
SAJ first grade
vapor density
7.6 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
autoignition temp.
878 °F
availability
available only in Japan
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - open cup
flash_point_c
127 °C - open cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)