01-0870
N-Acetyl-L-cysteine
SAJ special grade, 98.0-102.0%
Sinónimos:
LNAC, NAC
About This Item
Productos recomendados
grade
SAJ special grade
assay
98.0-102.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
106-108 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.