Merck
XTGHP-RO
Roche
Reactivo de transfección de ADN X-tremeGENE HP
High-performance polymer reagent for transfecting many cell lines
About This Item
UNSPSC Code:
41106502
NACRES:
NA.55
grade
for molecular biology
Quality Level
form
liquid (aqueous solution)
usage
 mL (suitable for 165 transfections)
packaging
pkg of 0.4 mL (06366244001)
pkg of 1.0 mL (06366236001)
pkg of 5 × 1 mL (06366546001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
transfection: suitable
storage temp.
−20°C
General description
El reactivo de transfección de ADN X-tremeGENE HP es un reactivo de múltiples componentes que forma un complejo con el ADN y luego transporta el complejo al interior de células animales o de insectos.
Features and Benefits
El reactivo de transfección de ADN X-tremeGENE HP es un reactivo de gran rendimiento que transfecta una amplia variedad de células eucariotas, como las células de insectos y las líneas celulares de difícil transfección (por ejemplo, Sf9, U-2 OS, MEF, MCF7, Hep G2, PC-3, HeLa, HT-29, HT-1080, K-562, RAW 264.7, Jurkat, PC-12 y HCT 116).
  • Aproveche un reactivo no liposómico fácil de usar que carece de componentes de origen animal, es estable a temperatura ambiente, ha sido filtrado a través de una membrana de 0,2 μm de tamaño de poro y es activo en un medio que contenga suero.
  • Consiga nuevos niveles de eficiencia de transfección en células primarias y en líneas de células tumorales que no son bien transfectadas por otros reactivos.
  • Genere datos fisiológicamente relevantes utilizando un reactivo con pocos efectos citotóxicos.
  • Aumente el rendimiento experimental y permita la evaluación específica utilizando un protocolo simple y constante.
Quality
Cada lote de reactivo de transfección de ADN X-tremeGENE HP se analiza cuidadosamente siguiendo procedimientos de calidad establecidos para asegurar que el producto rinde uniformemente según las especificaciones. Durante los análisis de calidad, se transfectan las células con un vector de ADN del gen indicador utilizando el reactivo de transfección X-tremeGERNE HP (cociente 3:1 l/g de ADN). La actividad del gen indicador se supervisa mediante detección quimioluminiscente. Utilizando una curva patrón, se determina la cantidad total de proteína recombinante por pocillo para cumplir la especificación.
Physical form
Suministrado en etanol al 80 % y esterilizado mediante filtración a través de membranas de 0,2 μm de tamaño de poro. No contiene ingredientes de origen humano ni animal. Número de pruebas: Utilizando el procedimiento convencional, puede utilizarse 1 ml del reactivo de transfección de ADN X-tremeGENE HP para realizar hasta 10 000 transfecciones en placas de 96 pocillos.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
X-tremeGENE is a trademark of Roche
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
Visite la Librería de documentos
Isabelle Coupienne et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 10(12), 1868-1878 (2011-10-29)
Glioblastoma constitute the most frequent and deadliest brain tumors of astrocytic origin. They are resistant to all current therapies and are associated with a high rate of recurrence. Glioblastoma were previously shown to respond to treatments by 5-aminolevulinic acid (5-ALA)-based
Abazar Roustazadeh et al.
SpringerPlus, 5(1), 711-711 (2016-07-05)
Matrix Gla protein (MGP) is involved in calcium trafficking and arterial calcification. The aim of study was to investigate the role of three polymorphisms within the MGP gene promoter region on reporter gene (luciferase) expression level. The fragments containing rs1800799
Takashi Yoshino et al.
Cellular and molecular neurobiology, 31(7), 1009-1020 (2011-04-27)
A synthetic analog of sphingosine named FTY720 (Fingolimod), phosphorylated by sphingosine kinase-2, interacts with sphingosine-1-phosphate (S1P) receptors expressed on various cells. FTY720 suppresses the disease activity of multiple sclerosis (MS) chiefly by inhibiting S1P-dependent egress of autoreactive T lymphocytes from
Laura M Griffin et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1195, 219-238 (2013-11-28)
Human papillomaviruses (HPVs) are non-enveloped DNA viruses that are highly tropic for mucosal and cutaneous epithelia. The HPV life cycle is tightly linked to epithelial cell differentiation, where HPVs only infect the basal proliferating keratinocytes, and progeny virus assembly and
Jihoon Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(24), 7582-7589 (2011-11-11)
The signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is constitutively activated in cancer cells. Therefore, blocking the aberrant activity of STAT3 in tumor cells is a validated therapeutic strategy. To discover novel inhibitors of STAT3 activity, we screened against
Artículos
Automation is used for many applications to reduce variation caused by manual handling and to obtain reproducible results in high-throughput assays. High-throughput applications, such as knockdown studies or target screenings, often include cell transfection.
Small inhibitory RNAs offer easy gene expression knockdown in mammalian cells, revolutionizing gene research.
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
Ver todo
Protocolos
Lentiviruses represent a powerful tool in research applications to transduce a wide range of cell types.
Cell preparation for transfection Plate cells approx. 24 hours before transfection making sure cells are at optimal concentration (70 – 90 % confluency).
Transient co-transfection of plasmids for cellular studies in protein interaction, transcription factor, and gene knockdown analyses.
Protocols for Transfecting Common Cell Lines with X-tremeGENE™ Transfection Reagents
Contenido relacionado
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.