Saltar a
TAQL-RO
Roche
ADN polimerasa Taq, 1 U/μl
suitable for PCR, hotstart: no, dNTPs included: no
Sinónimos:
amplificación del adn, extensión del cebador, pcr, polimerasa
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106300
Número CE:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
1 U/μL
Biological source:
bacterial (Thermus aquaticus BM)
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
25 U/mL, 30 U/mL
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bacterial (Thermus aquaticus BM)
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for ≤2,000 reactions (11647687001), sufficient for ≤500 reactions (11647679001)
specific activity
1 U/μL
mol wt
~95  kDa
feature
dNTPs included: no, hotstart: no
packaging
pkg of 1,000 U (11647687001 [4 x 250 U]), pkg of 250 U (11647679001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
25 U/mL, 30 U/mL
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
optimum pH
~9.0 (20 °C)
solubility
water: miscible
suitability
suitable for PCR, suitable for molecular biology
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
foreign activity
Endonucleases 20 units, none detected, Nicking activity 20 units, none detected
storage temp.
−20°C
General description
La enzima se clonó en E.coli y se aisló para que no tuviera endonucleasas ni exonucleasas inespecíficas según los procedimientos actuales de control de calidad. La ADN polimerasa Taq es una ADN polimerasa 5′-3′ con gran capacidad de procesamiento que carece de actividad exonucleasa 3′-5′. Consiste en un polipéptido monocatenario con un peso molecular de aproximadamente 95 kDa. La enzima exhibe la mayor actividad a un pH de alrededor de 9 (ajustado a 20 °C) y a temperaturas de entorno a +75 °C. La ADN polimerasa Taq también acepta trifosfatos de desoxirribonucleósidos modificados como sustratos, y pueden ser utilizados para marcar fragmentos de ADN con radionucleótidos, digoxigenina, fluoresceína o biotina.
La elevada procesividad, la ausencia de actividad exonucleasa y la temperatura óptima de la ADN polimerasa Taq permite la utilización de esta enzima en la secuenciación del ADN, en especial cuando la resolución de las estructuras secundarias desempeña un papel principal.
Application
Esta menor concentración de nuestra ADN polimerasa Taq permite el pipeteo de pequeñas cantidades de la polimerasa con gran precisión y comodidad. En todos los demás aspectos, esta preparación es idéntica a nuestra preparación de mayor concentración (5 Uμl) y puede utilizarse para:
  • PCR[1][2]
  • RT-PCR[3][4]
  • Otras reacciones de ampliación de cebador, como la secuenciación y el marcaje
Packaging
1 kit que contiene 4 componentes
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Una unidad de ADN polimerasa Taq se define como la cantidad de enzima que incorpora 10 nmol de trifosfatos de desoxirribonucleósidos totales en ADN precipitable en ácido en 60 min a + 65 °C bajo las condiciones de ensayo indicadas antes.
Valoración unitaria: Disolución tampón de incubación:
67 mM Tris/HCl; pH 8,3/25 °C, 5 mM de MgCl2, 10 mM mercaptoetanol, polidocanol al 0,2 %, 0,2 mg/ml de gelatina, 0,2 mM de dATP, dGTP y dTTP, y 0,1 mM de dCTP.
Procedimiento de incubación:
Se incuban M13mp9ss, cebador M13 (17mer) y 1 μCi (α-32P) de dCTP con diluciones adecuadas de ADN polimerasa Taq en 50 μl de tampón de incubación a +65 °C durante 60 minutos. La cantidad de dNTP incorporados se determina mediante precipitación con ácido tricloroacético.
Volumen de actividad: 1 U/μl
Legal Information
El uso de este producto está cubierto por reivindicaciones de patentes en Estados Unidos y las correspondientes reivindicaciones fuera de los Estados Unidos. La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador. No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre otra reivindicación de patente, ni derecho de ejecución de ningún método patentado ni derecho de realización de servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial. Este producto está indicado solo para investigación. Los usos diagnósticos bajo patente de Roche requiere una licencia aparte de Roche. Para más información sobre las licencias de compra, contacte con el Director de Licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, EE.UU.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
TAQ-ROTAQN-RO03734927001
biological source
bacterial (Thermus aquaticus BM)
biological source
bacterial (Thermus aquaticus)
biological source
bacterial (Thermus aquaticus BM)
biological source
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
specific activity
1 U/μL
specific activity
5 U/μL
specific activity
-
specific activity
≥13000 units/mg protein
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
suitability
suitable for PCR, suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
suitability
-
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
application(s)
-
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Taq DNA Polymerase 1 U/μl
  • PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
  • MgCl<sub>2</sub> Stock Solution
  • PCR Buffer without MgCl<sub>2</sub>
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)