Saltar a
PFUKB
Roche
KAPA PROBE FAST
suitable for qPCR, 2 ×, Universal
Sinónimos:
qPCR
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 90,00
5 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 429,00
10 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 811,00
50 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 3.290,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
US$ 90,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions
shelf life
≤12 mo.
feature
dNTPs included, hotstart
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4701), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4703), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4702), kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4715)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
qPCR: suitable
input
purified DNA
compatibility
for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx3005P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 5700, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® 7700, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with QuantStudio, for use with StepOne, for use with StepOnePlus
detection method
probe-based
storage temp.
−20°C
General description
Los kits de qPCR KAPA PROBE FAST proporcionan resultados rápidos y reproducibles para todas las aplicaciones de qPCR con sondas. Los kits contienen una mezcla maestra lista para usar para una PCR en tiempo real muy sensible y precisa utilizando sondas fluorógenas específicas de secuencia, como las sondas de hidrólisis (por ejemplo, TaqMan®), las sondas FRET y las sondas de desplazamiento (por ejemplo, balizas moleculares).
Application
KAPA PROBE FAST puede utilizarse para:
  • PCR cuantitativa en tiempo real específica de metilación (qMSP)[1]
  • Genotipado[2]
  • Análisis de la expresión génica.
  • qPCR y qRT-PCR múltiples
  • Genotipado de SNP/discriminación alélica
  • Validación de micromatrices
Features and Benefits
Discrimina con precisión entre alelos:
  • Diferenciación excepcional de alelos heterocigotos y homocigotos
  • Agrupamientos discretos en análisis de genotipado de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP)
Consigue excelente reproducibilidad y eficiencia:
  • PCR múltiple de cinco colores rápida, de gran rendimiento
  • Consecución de niveles de abundancia similares con un número pequeño de copias
  • Rango dinámico amplio de hasta 10 órdenes de magnitud
Aumenta la flexibilidad:
  • Compatible con protocolos de ciclado convencionales y rápidos Mantiene una cuantificación exacta
Notas rápidas:
  • Estos kits son compatibles con todas las tecnologías basadas en sondas fluorógenas, entre ellas las sondas de hibridación (por ejemplo, FRET), las sondas de hidrólisis (por ejemplo, TaqMan®) y las sondas de desplazamiento (por ejemplo, las balizas moleculares).
  • Una desnaturalización inicial durante 20 segundos a 95 °C es suficiente para reactivación de la enzima; sin embargo, la desnaturalización óptima de dianas complejas puede requerir hasta 3 minutos de desnaturalización.
  • Para el ciclado en 2 etapas, utilice hibridación/extensión/adquisición de datos combinadas de 30 segundos.
  • Para el ciclado en 3 etapas, utilice 20 segundos para hibridación del cebador y 1 segundo para la extensión/adquisición de los datos.
  • No supere los 25 μl de volumen.
Preparation Note
Los colorantes de referencia ROX/fluoresceína (dependiendo de la configuración del kit) son sensibles a la luz. La exposición a la luz directa durante un tiempo prolongado producirá pérdida de intensidad de la señal fluorescente. Evite la congelación y descongelación repetidas. Asegúrese siempre de que el producto se ha descongelado por completo y se ha mezclado bien antes de su uso.
La mezcla maestra para qPCR KAPA PROBE FAST (2X) es estable durante 30 ciclos de congelación-descongelación. Asegúrese de que todos los reactivos se conservan protegidos de la luz a -20°C cuando no se estén utilizando. Cuando están protegidos de la luz, los reactivos son estables en oscuridad a 4°C al menos durante una semana y pueden conservarse a esta temperatura para el uso a corto plazo, siempre que no se contaminen con microbios o nucleasas.
Analysis Note
La mezcla maestra para qPCR KAPA PROBE FAST (2X) está sometida a estrictas pruebas de control de calidad, carece de actividad exonucleasa y endonucleasa contaminante y cumple estrictos requisitos con respecto a los niveles de contaminación del ADN.
Other Notes
Para uso exclusivo en investigación. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
QuantStudio is a trademark of IROA Technologies LLC
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PFLRKBPFABIKBKK4752
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 5000 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
-
usage
sufficient for 500 reactions
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4701), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4702), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4703), kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4715)
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4716), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4718), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4717), pkg of
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4705), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4707), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4706), kit of 50 mL (5000 x 20 mL rxn; KK4714), pkg of
packaging
pkg of 500 RXNS
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
compatibility
for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with QuantStudio, for use with StepOnePlus, for use with Agilent Mx3005P, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with Applied Biosystems® 5700, for use with StepOne, for use with Applied Biosystems® 7700
compatibility
for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx3005P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with QuantStudio
compatibility
for use with Applied Biosystems® 5700, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® 7700, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with StepOne, for use with StepOnePlus
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KAPA PROBE FAST
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase
  • 50X ROX High Reference Dye
  • 50X ROX Low Reference Dye
  • reaction buffer
  • dNTPs
  • MgCl2 5 mM
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)