Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
95% (SDS-PAGE)
Form:
solution
Mol wt:
(15,000 Da)
Impurities:
<0.1 EU/μg
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
95% (SDS-PAGE)
form
solution
potency
>2 x 10^6 units/mg EC50
mol wt
(15,000 Da)
packaging
pkg of 10,000 U (10799068001 [5 μg, 50 ml]), pkg of 10,000 U (11011456001 [5 μg, 1 ml]), pkg of 50,000 U (11147528001 [25 μg, 5 ml])
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
10-20U/ml
impurities
<0.1 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL2(3558)
General description
La interleucina-2 humana recombinante (hIL-2) se produce en E. coli y se purifica mediante técnicas cromatográficas convencionales. Disolución en PBS y 1 mg/ml de BSA, filtrada a través de una membrana con 0,2 μm de tamaño de poro.
Application
La IL-2 recombinante humana permite:
- El cultivo de líneas celulares T dependientes de IL-2 humanas y de ratón y líneas celulares citolíticas naturales.
- La proliferación de linfocitos T activados por mitógenos y de linfocitos citolíticos naturales.
- El establecimiento de líneas de células T derivadas de timocitos, esplenocitos o linfocitos de sangre periférica (PBL) humanos y murinos.
- La generación de linfocitos citolíticos activados por linfocinas (LAK) humanas y de ratón (1-11).
- Reestimulación in vitro de células de pulmón obtenidas de ratones.
Biochem/physiol Actions
La interleucina-2 (IL-2) es una potente citocina proinflamatoria. Desempeña un papel protector en la inflamación crónica autoinmunitaria cuando se presenta en pequeñas cantidades. Interviene en el mantenimiento de la homeostasis inmunitaria, donde controla las interferencias entre las células T efectoras y las T reguladoras. Estudios en modelos de leucemia mielógena aguda (AML) en ratón demuestran que la liberación estimulada por anticuerpos de IL-2 a las dianas presentes en la vasculatura ligada al tumo provoca actividad antileucémica.
Especificidad de especie: La IL-2 recombinante humana es efectiva en células de ratón y humanas.
Physical form
Disolución en PBS y 1 mg/ml de BSA, filtrada a través de una membrana con 0,2 μm de tamaño de poro
Preparation Note
Concentración de trabajo: 10 -20 U/ml
Las líneas de células T dependientes de IL-2 establecidas suelen requerir 10-20 U/ml. Añada IL-2 al medio de congelación para las líneas celulares dependientes de IL-2.
Disolución de trabajo: Diluya la disolución de IL-2 concentrada (200 U/ml o 10 000 U/ml) con PBS o medio de cultivo que contenga 1 mg/ml de BSA o HSA (0,1 %) o suero entre el 1 y el 10 %.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): entre -15 y -25 °C
Se recomienda guardar la disolución en alícuotas entre 15 y -25 °C.
Nota: Evite la congelación y descongelación repetidas.
Actividad específica/EC 50 : >2 x 106 U/mg <0,5 ng/ml (hIL-2, NIBSC, 1er patrón internacional 86/504), se garantiza al menos la misma actividad específica (EC50 ) que el patrón indicado (19, 20). La IL-2 recombinante humana tiene la misma actividad biológica in vitro que la IL-2 natural humana (15, 1–4).
Método de dilución recomendado: Diluya la disolución de IL-2 concentrada (200 U/ml o 10 000 U/ml) con PBS o medio de cultivo que contenga 1 mg/ml de BSA o HSA (0,1 %) o suero entre el 1 y el 10 %.
La interleucina-2 (IL-2, también conocida como factor de crecimiento de células T, TCGF) es una linfocina producida por las células T activadas por lectina o antígeno y desempeña un importante papel inmunorregulador. Este factor, o linfocina, se identificó por primera vez por su capacidad para promover la proliferación prolongada in vitro de las células T activadas. Promueve también la generación y la proliferación de células T citotóxicas, linfocitos citolíticos naturales (NK) y linfocitos citolíticos activadas por linfocinas (1–11). La IL-2 recombinante humana permite el cultivo de líneas de células T dependientes de IL-2 humanas y de ratón y de líneas de linfocitos citolíticos naturales, la proliferación de linfocitos T activados por mitógenos y de linfocitos citolíticos naturales, el establecimiento de líneas celulares T derivadas de timocitos, esplenocitos o linfocitos de sangre periférica (PBL) humanos y de ratón, y la generación de células citolíticas activadas por linfocinas (LAK) humanas y de ratón (1-11). Las líneas de células T dependientes de IL-2 establecidas suelen requerir 10-20 U/ml. Añada IL-2 al medio de congelación para las líneas celulares dependientes de IL-2.
Las líneas de células T dependientes de IL-2 establecidas suelen requerir 10-20 U/ml. Añada IL-2 al medio de congelación para las líneas celulares dependientes de IL-2.
Disolución de trabajo: Diluya la disolución de IL-2 concentrada (200 U/ml o 10 000 U/ml) con PBS o medio de cultivo que contenga 1 mg/ml de BSA o HSA (0,1 %) o suero entre el 1 y el 10 %.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): entre -15 y -25 °C
Se recomienda guardar la disolución en alícuotas entre 15 y -25 °C.
Nota: Evite la congelación y descongelación repetidas.
Actividad específica/EC 50 : >2 x 106 U/mg <0,5 ng/ml (hIL-2, NIBSC, 1er patrón internacional 86/504), se garantiza al menos la misma actividad específica (EC50 ) que el patrón indicado (19, 20). La IL-2 recombinante humana tiene la misma actividad biológica in vitro que la IL-2 natural humana (15, 1–4).
Método de dilución recomendado: Diluya la disolución de IL-2 concentrada (200 U/ml o 10 000 U/ml) con PBS o medio de cultivo que contenga 1 mg/ml de BSA o HSA (0,1 %) o suero entre el 1 y el 10 %.
La interleucina-2 (IL-2, también conocida como factor de crecimiento de células T, TCGF) es una linfocina producida por las células T activadas por lectina o antígeno y desempeña un importante papel inmunorregulador. Este factor, o linfocina, se identificó por primera vez por su capacidad para promover la proliferación prolongada in vitro de las células T activadas. Promueve también la generación y la proliferación de células T citotóxicas, linfocitos citolíticos naturales (NK) y linfocitos citolíticos activadas por linfocinas (1–11). La IL-2 recombinante humana permite el cultivo de líneas de células T dependientes de IL-2 humanas y de ratón y de líneas de linfocitos citolíticos naturales, la proliferación de linfocitos T activados por mitógenos y de linfocitos citolíticos naturales, el establecimiento de líneas celulares T derivadas de timocitos, esplenocitos o linfocitos de sangre periférica (PBL) humanos y de ratón, y la generación de células citolíticas activadas por linfocinas (LAK) humanas y de ratón (1-11). Las líneas de células T dependientes de IL-2 establecidas suelen requerir 10-20 U/ml. Añada IL-2 al medio de congelación para las líneas celulares dependientes de IL-2.
Analysis Note
Pureza: >pura al 95 % determinada mediante SDS-PAGE
Concentración de endotoxinas: <0,1 UE/μg (prueba de LAL), <10 UE/ml (prueba de LAL)
(1 UE corresponde a 0,1 ng)
Concentración de endotoxinas: <0,1 UE/μg (prueba de LAL), <10 UE/ml (prueba de LAL)
(1 UE corresponde a 0,1 ng)
Other Notes
Definición de EC50: La cantidad de hIL-2 requerida para conseguir la mitad de la estimulación máxima de proliferación celular (escisión por XTT) con células CTLL-2 (1 unidad es igual a ≤0,5 ng).
Conversión de unidades: 1 unidad BM = 3,25 unidades NBSB (IL-2 natural)
Conversión de unidades: 1 unidad BM = 3,25 unidades NBSB (IL-2 natural)
La estructura primaria de la IL-2 recombinante humana es idéntica a la de la IL-2 humana natural (una cadena polipeptídica, 133 aminoácidos). Sin embargo, la IL-2 recombinante tiene una metionina extra en el extremo amino-terminal (una cadena polipeptídica, 134 aminoácidos) y no está glucosilada. La glucosilación no es esencial para la actividad biológica.
Longitud de cadena 134 aa
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?