Seleccione un Tamaño
US$ 93,20
US$ 93,20
Acerca de este artículo
Saltar a
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
SMILES string
[Na].CC1=CN(C2CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI key
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732711001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969048001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934546001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969048001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732711001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934546001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - |
| form solution | form liquid | form solution | form - |
| assay 99% (dNTP) | assay ≥98% (dntp) | assay ≥98% | assay ≥96% |
| concentration <0.9% (dNDP), 100 mM | concentration - | concentration 100 mM | concentration - |
| packaging pkg of 1,250 μL (11969048001 [100 mM]), pkg of 250 μL (11934546001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732711001 [4x100 mM]) | packaging pkg of 4 × 100 μL (11277049001 [4x10 μmol]), pkg of 40 × 100 μL (11922505001 [40x100mM]) | packaging pkg of 250 μL (25 μmol) | packaging - |
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?