Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
20 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 503,00 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.710,00 |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
US$ 503,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
90% (Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilide acetate (enzymatic)), 90% (enzymatic)
form
powder
mol wt
Mr 662.62
packaging
pkg of 100 mg (11585398001), pkg of 20 mg (10206849001)
manufacturer/tradename
Roche
shipped in
ambient
storage temp.
20-25°C
General description
Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilide acetate
Application
Preparation Note
Working concentration: Approximately 0.2 mM
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
A substrate solution (approx. 2 mM) is stable for at least 4 weeks if stored at 2 to 8 °C.
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
A substrate solution (approx. 2 mM) is stable for at least 4 weeks if stored at 2 to 8 °C.
Analysis Note
Contaminant: 1% free 4-nitraniline
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Tosyl-glycyl-polyl-arginine-4-nitranilideacetate
Legal Information
Chromozym is a registered trademark of Pentapharm AG, Basel
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?