ZLXM0D040
Módulo de electrodesionización (EDI) Elix®
Water Purification by Electrodeionization (EDI) at 40 L/hr
About This Item
Productos recomendados
Materiales
resin (Mixed bed ion-exchange resin)
Características
removes remaining ions by electrodeionization
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Elix®
Parámetros
40 L/hr flow rate
compatibilidad
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HX
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Pieza de repuesto original para el módulo de EDI Elix® - ZLXM0D040
- Contiene resina de intercambio iónico de lecho mixto.
- Elimina eficazmente los iones que quedan en el agua purificada mediante RO para producir agua purificada de calidad constante, independientemente de la calidad del agua de abastecimiento (conductividad, niveles de CO2 ) o el rendimiento del cartucho de ósmosis inversa.
- Elimina la necesidad de peligrosos procedimientos de regeneración química, de costosas sustituciones de las resinas, de cambio de cartuchos DI o adición de descalcificadores.
- Reduce el tiempo de mantenimiento, garantizando unos costes de funcionamiento bajos y predecibles.