Documentos clave
XX6320115
Millipore
Power Supply, 115 V
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms
About This Item
Código UNSPSC:
41104424
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
entrada CA/CC
115 V, 60 Hz
aplicaciones
cosmetics
environmental
food and beverages
microbiology
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
115 V rechargeable nickel-cadmium battery
Aplicación
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms