XX4504705
Junta tórica interna, 47 mm, fluoroelastómero tratado con PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinónimos:
PTFE O-ring
About This Item
Productos recomendados
material
fluoroelastomer (PTFE-treated)
Quality Level
compatibility
for use with 47-mm HP Filter Holder
shipped in
ambient
General description
Aplicaciones:
Los portafiltros de acero inoxidable en línea se utilizan comúnmente para la filtración de gases o líquidos a presiones de entrada de 20 a 700 bar. La presión diferencial depende del tipo de filtro utilizado. Todos los portafiltros se pueden esterilizar en autoclave (disponibles en 25 mm y 47 mm).
El portafiltro XX4404700 está equipado con una rejilla de soporte de contrapresión. Se puede esterilizar en autoclave con el filtro colocado, si se utilizan las rejillas de soporte recubiertas de PTFE XX4404702 y XX4404704.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 y 00907P son piezas de repuesto para el portafiltro XX4404700.
El portafiltro XX4504700 puede estar equipado con una rejilla por delante, XX4504704, para la protección del filtro frente a la contrapresión.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 y XX45047RK son piezas de repuesto para el portafiltro XX4504700.
Las piezas de repuesto para el portafiltro SS 25 mm están disponibles como un kit con el número de referencia XX45025RK, que incluye: (3) tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable, (3) juntas tóricas Buna-N tratadas con LCR (2-018), (1) rejilla de soporte de acero inoxidable, (1) llave Allen .
Los portafiltros de acero inoxidable en línea se utilizan comúnmente para la filtración de gases o líquidos a presiones de entrada de 20 a 700 bar. La presión diferencial depende del tipo de filtro utilizado. Todos los portafiltros se pueden esterilizar en autoclave (disponibles en 25 mm y 47 mm).
El portafiltro XX4404700 está equipado con una rejilla de soporte de contrapresión. Se puede esterilizar en autoclave con el filtro colocado, si se utilizan las rejillas de soporte recubiertas de PTFE XX4404702 y XX4404704.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 y 00907P son piezas de repuesto para el portafiltro XX4404700.
El portafiltro XX4504700 puede estar equipado con una rejilla por delante, XX4504704, para la protección del filtro frente a la contrapresión.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 y XX45047RK son piezas de repuesto para el portafiltro XX4504700.
Las piezas de repuesto para el portafiltro SS 25 mm están disponibles como un kit con el número de referencia XX45025RK, que incluye: (3) tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable, (3) juntas tóricas Buna-N tratadas con LCR (2-018), (1) rejilla de soporte de acero inoxidable, (1) llave Allen .
Application
Accesorios para los portafiltros para la preparación de la muestra.