Documentos
XX20047RK
Millipore
Kit de piezas de repuesto, soporte Hydrosol
Sinónimos:
Replacement Parts Kit
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
Nylon wheel (locking)
PTFE gasket
anodized aluminum lock ring
Quality Level
shipped in
ambient
General description
El portafiltros Hydrosol está diseñado para la filtración de líquidos inflamables. A diferencia de otros portafiltros, el Hydrosol incluye una unidad de conexión a tierra para evitar chispas por descargas estáticas, lo que puede suponer un riesgo para la seguridad.
Aplicaciones:
Filtración al vacío de líquidos inflamables
XX2004720 Portafiltros Hydrosol, 47 mm, acero inoxidable
Piezas de repuesto
XX2004704 Conjunto de embudo y anillo de bloqueo, acero inoxidable
XX2004708 Rejilla de soporte, 47 mm, acero inoxidable
XX2004702 Base con rejilla, junta y soporte
XX2004703 Junta, PTFE
XX2004718 Tapón Nº 8, orificio de 9,5 mm, silicona
XX20047RK Kit de piezas de repuesto para portafiltro Hydrosol
Accesorios
XX1004705 Matraz de filtración al vacío, 1 l
XX1004744 Matraz de filtración al vacío, 4 l
XX7100004 Tubos de 3/16 pulg. D.I. x 140 cm, silicona
XX6200006P Pinzas para filtro de extremo romo, acero inoxidable
XX2604735 Colector de 3 posiciones, 47 mm, PVCXX2504735 Colector de 3 posiciones de acero inoxidable, 47 mm
XX2504700 Colector de 6 posiciones de acero inoxidable, 47 mm, acero inoxidable
WP6211560 Bomba de alto rendimiento, 115 V/60 Hz
WP6222050 Bomba de alto rendimiento, 220 V/50 Hz
WP6210060 Bomba de alto rendimiento, 100 V/50-60 Hz
Application
Accesorios para los portafiltros para la preparación de la muestra.
Components
(1) anillo de bloqueo de 47 mm, (1) llave hexagonal (1) juego de ruedas de bloqueo de nailon y llave (5) juntas de rejilla de PTFE (5) juntas de anillo de bloqueo de PTFE