La solución Viresolve® Pro proporciona una solución de plantilla completa y flexible para la depuración vírica en la bioproducción de AcM y de proteínas recombinantes. Esta solución comprobada de depuración vírica ofrece los niveles más altos de garantía de retención y productividad en una amplia gama de características del flujo de alimentación.
Los dispositivos Viresolve Pro Magnus suelen utilizarse para la filtración de volúmenes de lotes de proteínas de escala piloto a escala media La unidad Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.2 ofrece una superficie de filtración de 1,53 m2 y tiene un uso principal en el procesamiento de volúmenes a escala piloto o pequeña.
Legal Information
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.