UFC30VV
Filtro de centrífuga Ultrafree®, volumen de muestra de 0,5 ml
pore size 0.1 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinónimos:
Centrifuge filter
About This Item
material
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
holdup volume 5 μL
manufacturer/tradename
Ultrafree®
parameter
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
45 mm
diam.
10.6 mm
filtration area
0.2 cm2
matrix
Durapore®
pore size
0.1 μm pore size
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
•Cinco tamaños de poro diferentes, desde 0,1 hasta 5,0 µm
•También disponemos de unidades preesterilizadas
•Rápida filtración y rendimiento muy reproducible
•Uso en rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml
Aplicaciones
•Eliminación de las partículas y los precipitados de las muestras acuosas y algunas disueltas en disolvente
•Ideal para utilizar con disoluciones proteicas y de ácidos nucleicos.
application
Physical form
Legal Information