Documentos clave
TT-10X5ML-U
Millipore
Unlabeled Vials Reagent - RHCE (Rh) Specificities
BIOSCOT Monoclonal Control
Sinónimos:
Monoclonal Control
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.47
forma del anticuerpo
unpurified
Nivel de calidad
clon
monoclonal
Formulario
liquid
envase
pkg of 10 × 5 mL
concentración
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Aplicación
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Vialled, Unlabeled
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable