TT-10L-BK
Bulk Reagent Diluents - ABO & RHD (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Monoclonal Control
Sinónimos:
Monoclonal Control
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
unpurified
Nivel de calidad
clon
monoclonal
Formulario
liquid
envase
pkg of 10 L
concentración
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of EU IVD directive.
For In Vitro use only
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable