Documentos clave
TSTP01300
Millipore
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,22 μm
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración Isopore
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Isopore
Millipore
Parámetros
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diámetro
13 mm
diám. del filtro
13 mm
grosor
22 μm
extraíbles gravimétricos
<1%
índice de refracción
n/D 1.6
Matriz
Isopore
tamaño de poro
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
punto de burbuja
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: TSTP
La membrana Isopore es un filtro de pantalla de policarbonato grabado en pista recomendado para todos los análisis en los que se observa la muestra en la superficie de la membrana. La membrana Isopore ofrece ventajas claras para el análisis de los contaminantes atmosféricos y otras partículas mediante microscopia óptica o electrónica. La membrana Isopore está compuesta por una película de policarbonato, que tiene una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de las muestras. El exclusivo proceso de fabricación de la membrana garantiza un diámetro de poro preciso y un tamaño de poro uniforme para una separación precisa de las muestras por tamaño. No suelen necesitarse filtros de peso equivalente debido a los pesos bajos y constantes del alquitrán y las cenizas.
Características y beneficios:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, simplificando el recuento y el análisis
•Las membranas Isopore no se tiñen, lo que produce una interferencia de fondo baja
•No higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopia epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Aplicación
  • Quimiotaxis
  • Bioensayos
  • Citología
  • Control del aire
  • Análisis de microplásticos
Precaución
Después de la esterilización en autoclave puede producirse una reducción de los caudales.
Información legal
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany