Documentos clave
TN-50L-BK
Millipore
Bulk Reagent - ABO & RHD (Rh) Specificities
BIOSCOT Anti-B from the clone LB-2, Murine IgM, Blood Grouping Reagent
Sinónimos:
Anti-B (clone LB-2), Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
LB-2, monoclonal
Formulario
liquid
envase
pack of 50 L
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT
concentración
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotipo
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Colorant: Quinoline Yellow dye C.I. 47005
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Aplicación
Bulk.
For use by Tube;Slide;Microplate techniques.
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable