Documentos clave
SX0206A
Supelco
Nitrato de plata solution
0.10N
Sinónimos:
Silver nitrate solution, normality
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
AgNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
169.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
51473502
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
traceable to NIST
pH
4-5 (20 °C in H2O)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Silver nitrate solution (0.10N)
SX0206A-2 500ml Glass Bottle
Especificaciones
Tolerance: ±0.0001N
Nota de análisis
Color Limit: "10 max."
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable