Documentos clave
ST1558
Sigma-Aldrich
Anti-ALOX12 Mouse mAb (2D10)
liquid, clone 2D10, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Arachidonate 12-Lipoxygenase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D10, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ALOX12(239)
Descripción general
Anti-ALOX12, mouse monoclonal, clone 2D10, recognizes the ALOX12 protein. It is validated for ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ALOX12 protein.
Recognizes the ALOX12 protein.
Inmunógeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 564-664 of human ALOX12, expressed as a GST fusion protein
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable