ST1505
Anti-WIPI1 Mouse mAb (3C1)
liquid, clone 3C1, Calbiochem®
About This Item
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3C1, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
rat, human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... WIPI1(55062)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
PC-12 cells
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable