Documentos clave
SLTEST000
Millipore
Kit de ensayo de integridad para unidades de pequeño volumen
For bubble-point testing of small filter units.
Sinónimos:
Kit de ensayo de integridad, Kit de integridad de volumen pequeño, Kit de prueba de volumen pequeño
About This Item
UNSPSC Code:
23151819
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
description
for use with Integritest Exacta Automatic Filter Integrity Test Instrument
sterility
non-sterile
pore size
5.0 μm pore size
compatibility
for use with Integritest® 4
shipped in
ambient
General description
•Cómodo análisis del punto de burbuja
•Para dispositivos ventilados y no ventilados
•Analiza una una amplia gama de tamaños de poro y tipos de membrana
Puede analizarse la integridad de las unidades de filtración a través de membrana Millipore mediante el método de análisis de punto de burbuja. Las unidades de filtración por membrana pequeñas accionadas por jeringa con un área de filtración de 15 cm2, como las unidades Millex y Sterivex, pueden probarse cómodamente utilizando el analizador de integridad tipo jeringa.
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Integrity Test Kit verifies small volume filter units' integrity, enhancing filtration reliability in lab processes.
Questions
  1. What is the maximum pressure for the Integrity Test Kit for Millex (Catalog number SLTEST000)?
    1 answer
    1. The maximum pressure for the Integrity Test Kit for Millex (Catalog number SLTEST000) is 80 psi (5.6 kg/cm2).