SCR006
Solución de recuento de células Accumax™en cultivo celular esterilizado por filtración DPBS probado
A cell detachment solution of proteolytic, collagenolytic & DNAse enzymes. The reagent is useful for creating single cell suspensions from clumped cell cultures for accurate cell counting, detachment of cells from primary tissue.
Sinónimos:
Accumax Cell Solution, Cell Counting Solution
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
shipped in
dry ice
General description
El reactivo es útil para crear suspensiones monocelulares a partir de cultivos de células agrupadas para un recuento celular preciso, desprendimiento de las células del tejido primario y separación rutinaria de las células del material de plástico convencional para cultivo de tejidos y recubierto por adhesión, incluido SmartPlastic. ACCUMAX no contiene productos derivados de mamíferos ni de bacterias.
Cada lote de ACCUMAX se somete a pruebas de esterilidad (mediante el método de filtración por membrana según la USP), actividad enzimática (probada con tetrapéptidos cromógenos sintéticos) y desprendimiento de las células del material de plástico para cultivo tisular.
ACCUMAX se ha utilizado con éxito en numerosos tipos de células, como: CHO, BHK, 293, COS, SF9, y células de hepatocitos primarios de siluro.
Application
Physical form
Storage and Stability
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.