Merck
SCM045
Medio de expansión mesenquimal-XF humano
Xeno-free mesenchymal stem cell media specially formulated for the rapid expansion of human mesenchymal stem cells isolated from a variety of sources, including adipose and bone marrow tissues.
Sinónimos:
Human MSC Culture Media
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
El medio de expansión Human Mesenquimal-XF Humano es un medio carente de células exógenas especialmente formulado para la rápida expansión de células madre mesenquimatosas humanas aisladas de una variedad de fuentes, como el tejido adiposo y la médula ósea. El medio contiene un 2 % de suero humano, carece de componentes de origen animal y propicia el crecimiento de MSC humanas a tasas iguales o mayores que otros medios comerciales exentos de células exógenas y suero, y medios enriquecidos con un 2-10 % de FBS. Las MSC humanas cultivadas en el medio conservan el potencial de autorrenovación y diferenciación multilinaje. El medio de expansión Human Mesenchymal-XF no contiene antimicrobianos, rojo fenol ni ningún otro componente que pueda causar estrés celular y “efectos enmascarantes” que puedan influir en los resultados experimentales.
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
No se requiere una solución ECM independiente para facilitar la fijación de las células utilizando el medio de expansión Human Mesenchymal-XF.
Subcategoría de investigación
Células madre mesenquimatosas
Physical form
El medio de expansión Human Mesenchymal-XF es un medio completo y contiene todos los factores de crecimiento y suplementos necesarios para propiciar el crecimiento de células madre mesenquimatosas humanas.
Preparation Note
El medio congelado debe conservarse a -20ºC hasta la fecha de caducidad.
El medio descongelado se puede conservarse a una temperatura de entre 2 y 8ºC durante un máximo de 1 mes.
No se recomiendan ciclos múltiples de congelación/descongelación.
All components used within the media are of human origin and do not contain any animal derived components.
Analysis Note
Estos productos se fabrican con la más alta calidad de materias primas, con exigentes estándares y procedimientos de producción para garantizar la uniformidad entre lotes. En cada lote de medio se analizan ampliamente los siguientes parámetros:
Ensayo de esterilidad: Negativo para el crecimiento bacteriano y fúngico
pH: 7,5 ± 0,3
Ensayo en cubetas: Tasa de proliferación y morfología
Osmolalidad: 255 ± 15 mOsm
Endotoxinas: <0,5 UE/ml
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.