Documentos
SCC187
Sigma-Aldrich
Línea celular epicárdica embrionaria de ratón MEC1
Mouse
Sinónimos:
MEC1 Cell Line
About This Item
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
product name
Línea celular epicárdica embrionaria de ratón MEC1, MEC1 mouse embryonic epicardial cell line is a useful model for cardiac developmental biology studies.
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
El desarrollo del corazón es guiado por factores mitógenos secretados por el epicardio, una capa celular superpuesta al miocardio del corazón embrionario en la mitad de la gestación. Pese a la importancia de estos factores en la dirección de la proliferación y morfogénesis cardiomiocítica, no están bien caracterizados. Por tanto, son esenciales modelos celulares del epicardio embrionario para conseguir entender por completo los mecanismos del desarrollo cardíaco.
MEC1 es una línea celular epicárdica embrionaria de ratón inmortalizada que no expresa linajes de células miocárdicas ni endoteliales. Las células MEC1 conservan la morfología de las células primarias epicárdicas tempranas y expresan marcadores específicos del epicardio, como la epicardina (Tcf21), Tbx18 y la citoqueratina-18. Las células MEC1 localizaron la ZO-1 y la beta-catenina en las uniones adherentes en la membrana celular y poseían filamentos citoesqueléticos de actina organizados. Las características fisiológicas nativas de la línea de células MEC1 contribuyen a su idoneidad para abordar una amplia gama de cuestiones relacionadas con la biología del desarrollo cardíaco.
Fuente:
No organismos genéticamente modificados (OMG). MEC1 es una línea celular estable derivada de cultivos primarios de ventrículos embrionarios de tipo natural E13,5 de una cepa de ratón ICR/CD1. Colonias individuales que conservaron la morfología temprana de las células epicárdicas se sometieron a varias rondas iterativas de subclonación.
Referencia:
Li P, Cavallero S, Gu Y, Chen TH, Hughes J, Hassan AB, FrüNing JC, Pashmforoush M, Sucov HM (2011). La señalización del IGF dirige la proliferación de cardiomiocitos ventriculares durante el desarrollo del corazón embrionario. Development 138(9): 1795-17805.
Cell Line Description
Células epicárdicas
Application
Categoría de investigación
Cardiología
Este producto se vende únicamente para uso en investigación según los términos del “Acuerdo de Uso Restringido” que rige su uso, tal como se detalla en la Ficha técnica o el Certificado de análisis del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con licensing@emdmillipore.com.
La línea celular epicárdica embrionaria de ratón MEC1 es un modelo útil para los estudios de biología del desarrollo cardíaco.
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
• Cada vial contiene ≥ 1X10⁶ células viables.
• Se probó que las células son negativas para enfermedades infecciosas según un panel Mouse Essential CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Mediante evaluación con el panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services se verificó que las células eran de origen murino y negativas para la contaminación interespecífica de rata, hámster chino, hámster sirio dorado, y primate humano y primate no humano (NHP).
• Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas
Storage and Stability
Conservar en nitrógeno líquido. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jihyun Jang et al.
Circulation research, 131(2), 151-164 (2022-06-21)
Establishment of the myocardial wall requires proper growth cues from nonmyocardial tissues. During heart development, the epicardium and epicardium-derived cells instruct myocardial growth by secreting essential factors including FGF (fibroblast growth factor) 9 and IGF (insulin-like growth factor) 2. However
Julia Junghof et al.
NPJ Regenerative medicine, 7(1), 14-14 (2022-02-04)
The epicardium is a mesothelial layer covering the myocardium serving as a progenitor source during cardiac development. The epicardium reactivates upon cardiac injury supporting cardiac repair and regeneration. Fine-tuned balanced signaling regulates cell plasticity and cell-fate decisions of epicardial-derived cells