SCC066
Línea celular hCMEC/D3 de barrera hematoencefálica
Human
Sinónimos:
Human BBB cell line, Human blood-brain barrier cell line, Human cerebral endothelial cell line, CMEC/D3 cell Line, hCMEC/D3 cell line
About This Item
Productos recomendados
product name
Línea celular hCMEC/D3 de barrera hematoencefálica, The hCMEC/D3 BBB cell line has been extensively characterized for brain endothelial phenotype and is a model of human blood-brain barrier (BBB) function.
biological source
human
Quality Level
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
drug transporter assay: suitable
shipped in
liquid nitrogen
General description
Referencia:
Couraud PO, et al. (2008) The human brain endothelial cell line hCMEC/D3 as a human blood‐brain barrier model for drug transport studies. Fluids Barriers CNS. 2013 Mar 26;10(1):16.
Cell Line Description
Application
Neurociencia
Enfermedades neurodegenerativas
Quality
• Las células se analizan mediante PCR y son negativas para los virus de la hepatitis A, B y C, el virus del papilomavirus humano (HPV), los virus herpes y los virus VIH-1 y 2.
• Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas.
Storage and Stability
Disclaimer
Este producto contiene organismos genéticamente modificados (OGM). Dentro de la UE, los OGM están regulados por las Directivas 2001/18/CE y 2009/41/EC del Parlamento europeo y del consejo europeo y su implantación respectiva en los estados miembros. Esta legislación obliga a {HCompany} a solicitar cierta información sobre usted y el establecimiento donde vayan a manipularse los OGM. Pulse aquí para obtener el formulario Declaración de usuario final (EUD).
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenido relacionado
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.