Documentos
S8001
Sigma-Aldrich
Conjunto de patrones de ADN humano metilado y no metilado CpGenoma
Sinónimos:
DNA Standard Set, Methylated DNA Standard Set, Non-Methylated DNA Standards
About This Item
UNSPSC Code:
41106310
NACRES:
NA.84
Quality Level
General description
Los patrones de ADN humano metilado y no metilado CpGenoma están purificados a partir de células HCT116 DKO con desactivación genética de las ADN metiltransferasas, DNMT1 (-/-) y DNMT3B (-/-), y tienen menos del 5 % de ADN metilado. El patrón de ADN metilado humano CpGenome ha sido metilado enzimáticamente en todos los dinucleótidos CpG mediante la M. SssI metiltransferasa. Estos patrones están diseñados para utilizar como controles positivos y negativos en estudios de metilación génica, como la conversión del ADN con bisulfito utilizando el kit de modificación bisulfito CpGenome Turbo (Nº de ref. S7847). El ADN modificado con bisulfito se puede evaluar mediante la tecnología de PCR específica de metilación (MSP) utilizando los kits de amplificación CpG WIZ.
Materiales suministrados:
Dos viales, cada uno con 5 μg (20 μl) de patrón de ADN no metilado humano CpGenoma o 5 μg (20 μl) de patrón de ADN metilado humano CpGenoma, a una concentración de 250 ng/μl.
Validación:
Se realizó PCR específica de metilación (MSP) en el ADN tras la modificación bisulfito con el kit bisulfito CpGenome Turbo (Nº de ref. S7847). En este ensayo se utilizaron tres juegos de cebadores del kit de amplificación CpG WIZ BRCA1 (referencia S7830): el juego de cebadores U, que hibrida con el ADN modificado con bisulfito no metilado; los cebadores M, que hibridan con las secuencias metiladas modificadas con bisulfito; y los cebadores W, que hibridan con el ADN no metilado o metilado que no ha sido modificado con bisulfito. Sólo los cebadores M generaron producto para el patrón de ADN metilado, y sólo el conjunto de cebadores U amplificó el patrón no metilado.
CpGenome y CpG WIZ son marcas comerciales de Serologicals Corporation. Los productos de metilación CpG WIZ se aplican a tecnologías con licencia exclusiva de The Johns Hopkins University School of Medicine. La tecnología PCR específica de metilación (MSP) está cubierta por la patente de Estados Unidos nº 5.786.146.
Application
Purificadas a partir de células HCT116 DKO que contienen eliminaciones genéticas de las ADN metiltransferasas, DNMT1 (-/-) & DNMT3B (-/-) y tienen un <5 % de ADN metilado.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class