All standards in the Rat Cytokine Milliplex kit RECYTMAG-65K are recombinant. They are all from rat except for G-CSF and IL-17A, which are from mouse, and Eotaxin, which is from human.
RECYMAG65K27PMX
Panel de microesferas magnéticas de citocinas/quimiocinas de rata MILLIPLEX® - 27 analitos premezclados - Análisis múltiple para inmunología
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in rat serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
luminex rat cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex rat pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore rat inflammation multiplex kit, rat interleukin immunoassay panel
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
reactividad de especies
rat
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 80-131%
standard curve range: 0.2-1,000 pg/mL
(EGF)
standard curve range: 1.2-5,000 pg/mL
(GRO/KC)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(GM-CSF, IL-1α, IL-2, IL-12 (p70), IL-18)
standard curve range: 14.6-60,000 pg/mL
(IFNγ, MIP-1α)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(Fractalkine, IP-10, Leptin, TNFα)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(LIX, MIP-2)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(Eotaxin, C-CSF, IL-4, IL-5, IL-13, RANTES, VEGF)
standard curve range: 7.3-30,000 pg/mL
(IL-10, IL-17A, MCP-1)
standard curve range: 73.2-300,000 pg/mL
(IL-6)
técnicas
multiplexing: suitable
compatibilidad
configured for Premixed
método de detección
fluorometric (Luminex xMAP)
Condiciones de envío
wet ice
Categorías relacionadas
Descripción general
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Especificidad
No hay reactividad cruzada o es mínima entre los anticuerpos y cualquier otro analito del panel.
Aplicación
- Analitos: EGF, EOTAXIN/CCL11, fractalquina, G-CSF, GM-CSF, GRO/KC, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12 (P70), IL-13, IL-17A, IL-18, IP-10, LEPTINA, LIX, MCP-1, MIP-1α, MIP-2, GRANTES, TNF-α, VEGF
- Tipo de muestra recomendado: suero o plasma de rata
- Dilución recomendada de la muestra: 1:2
- Tiempo de ejecución del análisis: Un día
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract
-
Are all the standards in the Rat Cytokine Milliplex kit RECYTMAG-65K rat standards, and are they recombinant?
1 answer-