Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
5%
refractive index
n/D 1.512
matrix
MF-Millipore™
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
bubble point
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
- La membranas de filtración de ésteres mezclados de celulosa MF-Millipore® son ideales para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental.
- Compatible con los métodos de esterilización mediante óxido de etileno, radiación gamma y autoclave.
- El filtro blanco está disponible con una superficie cuadriculada.
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| diam. 142 mm | diam. 13 mm | diam. 90 mm | diam. 37 mm |
| parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 270 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 1,2 μm
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1