Documentos clave
PX1535
Supelco
Potassium Oxalate, Monohydrate
Sinónimos:
Potassium Oxalate
About This Item
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
98.5-101.0%
Formulario
crystals
impurezas
≤0.001% Iron (Fe)
≤0.002% Ammonium (NH4)
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
≤0.01% Insoluble matter
≤0.01% Sulfate (SO4)
≤0.02% Sodium (Na)
color
white
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>138 °C (decomposes before melting)
solubilidad
392 g/L (anhydrous substance)
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análisis
Ammonium (NH4):0.002% max
Assay:98.5-101.0%
Chloride (Cl):0.002% max
Color:White
Form:Crystals
Heavy metals (as Pb):0.002% max
Insoluble matter:0.01% max
Iron (Fe):0.001% max
Neutrality:To pass test
Sodium (Na):0.02% max
Substances darkened by hot sulfuric acid:To pass test
Sulfate (SO4):0.01% max
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1