Documentos clave
PX1467
Supelco
Potassium Fluoride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Potassium Fluoride, potassium fluoride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
FK
Número de CAS:
Peso molecular:
58.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
232-151-5
Ensayo:
≥99.0% (precipitation titration)
Formulario:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
meets USP/NF
Nivel de calidad
presión de vapor
1.3 hPa ( 885 °C)
Ensayo
≥99.0% (precipitation titration)
Formulario
solid
impurezas
≤0.01 meq/g Titrable base
≤0.03 meq/g Titrable acid
≤0.1% Potassium fluosilicate (K2SiF6)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1505 °C/1013 hPa
mp
846 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[F-]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análisis
Assay: 99.0% min
Chloride (Cl): 0.005% max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Potassium fluosilicate (K2SiF6): 0.1% max
Sodium (Na): 0.2% max
Sulfate (SO4): 0.005% max
Titrable acid: 0.03meq/g max
Titrable base: 0.01meq/g max
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable