PX0995
o-Phosphoric Acid
85% W/W, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Ácido ortofosfórico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ácido fosfórico, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
meets USP/NF
densidad de vapor
3.4 (vs air)
presión de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Formulario
liquid
concentración
85% phosphoric acid
impurezas
≤0.001% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Insoluble matter
≤0.001% Volatile acids (as acetic acid)
≤0.002% Antimony (Sb)
≤0.002% Calcium (Ca)
≤0.002% Magnesium (Mg)
≤0.003% Iron (Fe)
≤0.003% Sulfate (SO4)
≤0.005% Potassium (K)
≤0.025% Sodium (Na)
≤0.5 ppm Manganese (Mn)
≤1 ppm Arsenic (As)
≤3 ppm Chloride (Cl)
≤5 ppm Nitrate (NO3)
color
APHA: ≤10
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
densidad
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Click here for printer friendly instructions for adapting a hand pump to the 20L HDPE drum.
Otras notas
Nota de análisis
Arsenic (As): 1ppm max
Assay: 85.0% min
Calcium (Ca): 0.002% max
Chloride (Cl): 3ppm max
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter: 0.001% max
Iron (Fe): 0.003% max
Magnesium (Mg): 0.002% max
Manganese (Mn): 0.5ppm max
Nitrate (NO3): 5ppm max
Potassium (K): 0.005% max
Reducing substances: To pass test
Sodium (Na): 0.025% max
Sulfate (SO4): 0.003% max
Volatile acids (as acetic acid): 0.001% max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash