Saltar a
PP1230
ChemiBlock Blend Blocking Agent
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
mouse
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
antibody form
purified antibody
Quality Segment
species reactivity
mouse
Preparation Note
Refrigerator (2–8°C)
Disclaimer
This product is intended for use by IVD manufacturers.
Contact customer service for assistance: oem.reagents@emdmillipore.com
Minimum order quantity required to qualify. Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)