Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2%
refractive index
n
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
bubble point
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Los filtros MF-Millipore
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Application
- Bioensayos
- Control atmosférico
- Control de partículas
- Eliminación de partículas
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic |
| diam. 47 mm | diam. 25 mm | diam. 90 mm | diam. 142 mm |
| parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 32 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. |
| pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity | pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity | pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity | pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración MF-Millipore™, tamaño de poro 0,3 µm
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?